Learn More
3-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473344
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11473344 2500 g 2500 g
11453344 100 g 100 g
11463344 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11473344
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10629.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
3-Nitroaniline is commonly used as a raw material for dyes. It is also used as a chemical intermediate for azo coupling component 17 and the dyes disperse yellow 5 and acid blue 29. The chemical is changed to other substances (dyestuffs and m-nitrophenol) during the dyeing process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-nitroanilina se utiliza comúnmente como materia prima para los tintes. También se utiliza como un intermedio químico para el componente de acoplamiento azo 17 y los tintes dispersan el amarillo 5 y el azul ácido 29. El químico cambia a otras sustancias (colorantes y m-nitrofenol) durante el proceso de teñido.
Solubilidad
Soluble en agua 0,1 g/100 ml (20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-09-2
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00007782
Clave InChI XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
Nombre IUPAC 3-nitroanilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitroaniline
Punto de fusión 112°C to 114°C
Densidad 0.901
Punto de ebullición 306°C
Cantidad 2500 g
Número UN UN1661
Beilstein 636962
Índice Merck 14,6582
Información de solubilidad It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%