Learn More
3-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453344 100 g 100 g
11463344 500 g 500 g
11473344 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10629.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
3-Nitroaniline is commonly used as a raw material for dyes. It is also used as a chemical intermediate for azo coupling component 17 and the dyes disperse yellow 5 and acid blue 29. The chemical is changed to other substances (dyestuffs and m-nitrophenol) during the dyeing process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-nitroanilina se utiliza comúnmente como materia prima para los tintes. También se utiliza como un intermedio químico para el componente de acoplamiento azo 17 y los tintes dispersan el amarillo 5 y el azul ácido 29. El químico cambia a otras sustancias (colorantes y m-nitrofenol) durante el proceso de teñido.
Solubilidad
Soluble en agua 0,1 g/100 ml (20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-09-2
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00007782
Clave InChI XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
Nombre IUPAC 3-nitroanilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitroaniline
Punto de fusión 112°C to 114°C
Densidad 0.901
Punto de ebullición 306°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1661
Beilstein 636962
Índice Merck 14,6582
Información de solubilidad It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitroaniline
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitroaniline
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.