Learn More
3-nitroanilina-2,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 115044-52-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H2 N2 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.068 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |