Learn More
3'-Nitroacetofenona, TRC
Código de producto. 30180427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180427 100 g 100 g
30179788 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN491440100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-89-1
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Sinónimo (3-Nitrophenyl) Methyl Ketone, 1-(3-Nitrophenyl)-1-ethanone, 1-(3-Nitrophenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-nitrobenzene, 3-Acetylnitrobenzene, 3'-Nitroacetophenone, Methyl 3-Nitrophenyl Ketone, NSC 5511, m-Acetylnitrobenzene;m-Nitroacetophenone
Nombre IUPAC 1-(3-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Nitroacetophenone
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0426