Learn More
3'-Nitroacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440133 250 g 250 g
11379459 500 g 500 g
11430133 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12155.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
3'-Nitroacetophenone is used as an intermediate in pharmaceutical industry for making drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-nitroacetofenona se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica para la fabricación de fármacos.
Solubilidad
Soluble en agua 0,75 g/l a 20 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-89-1
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.148
Número MDL MFCD00007259
Clave InChI ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
Nombre IUPAC 1-(3-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Nitroacetophenone
Punto de fusión 76°C to 80°C
Punto de ebullición 202°C
Olor Slightly sweetish
Cantidad 250 g
Beilstein 743002
Información de solubilidad Soluble in water 0.75g/L @ 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza ≥98%