Learn More
3-nitroacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitroacenaphthene |
| CAS | 3807-77-0 |
| Fórmula molecular | C12H9NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Nitro-acenaphthene, 1,2-Dihydro-3-nitroacenaphthylene, NSC 137392 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO2/c14-13(15)11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2cccc3CCc1c23 |
| Nombre IUPAC | 3-nitro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 199.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0633 |