Learn More
3-Nitro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431407 100 g 100 g
11441407 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24917.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-41-0 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-41-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007162
Clave InChI FVHAWXWFPBPFOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-o-xylene, 2,3-dimethylnitrobenzene, nitroxylene, o-xylene, 3-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-3-nitro, xylene, ar-nitro, benzene, dimethylnitro, unii-49gnx4cy5w, ccris 3117, 49gnx4cy5w
PubChem CID 6739
Nombre IUPAC 1,2-dimetil-3-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-o-xylene
Punto de fusión 13°C to 15°C
Densidad 1.129
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.544
Número UN UN1665
Beilstein 2045105
Punto de ebullición 244°C to 246°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%