Learn More
3-Nitro-o-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061771 1 g Frasco de vidrio 1 g
10205821 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330850010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3694-52-8
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007722
Clave InChI IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
PubChem CID 4359525
Nombre IUPAC 3-nitrobenceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-o-phenylenediamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 157.0°C to 161.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 13, I, 10
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales similares a agujas