Learn More
3-Nitro-o-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15473207 1 g 1 g
15483207 5 g 5 g
15493207 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15473207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20201.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3694-52-8
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.141
Número MDL MFCD00007722
Clave InChI IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
PubChem CID 4359525
Nombre IUPAC 3-nitrobenceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-o-phenylenediamine
Punto de fusión 157°C to 162°C
Cantidad 1 g
Beilstein 909344
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%