Learn More
3-Nitro-N-(2-nitrofenil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404196 100 mg 100 miligramos
15414196 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58382.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873985-57-0
Fórmula molecular C12H9N3O6S
Peso molecular (g/mol) 323.279
Número MDL MFCD00682821
Clave InChI ODFYBQONMXQKNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-n-2-nitrophenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 19203773
Nombre IUPAC 3-nitro-N-(2-nitrofenil)bencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide
Cantidad 100 mg
Beilstein 3457418
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.28
Porcentaje de pureza 97%