Learn More
3-Nitro-L-tirosina, TRC
Código de producto. 17907534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17907534 5 g 5 g
17957254 1 g 1 g
17959984 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17907534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5970005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-44-3
Fórmula molecular C9 H10 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 226.19
Sinónimo L-Tyrosine, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-L-tyrosine (ACI), Tyrosine, 3-nitro-, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate, Nitrotyrosine, NSC 37413
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3-nitrofenilo)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.059