Learn More
3-Nitro-L-tyrosine, MedChemExpress
Código de producto. 16495566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16495566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113248
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 3-Nitro-L-tyrosine is a biomarker of nitrogen free radical species modified proteins in systemic autoimmunogenic conditions.
3-Nitro-L-tyrosine is a biomarker of nitrogen free radical species modified proteins in systemic autoimmunogenic conditions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-L-tyrosine
CAS 621-44-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10N2O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (22.11 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C)
SMILES N[C@@H](CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C=C1)O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 226.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism