Learn More
3-Nitro-L-tirosina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitro-L-tyrosine-d3 |
| CAS | 213386-10-8 |
| Fórmula molecular | C9 D3 H7 N2 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Tyrosine-2,3,6-d3','5-nitro- (9CI), 5-Nitro-L-tyrosine-2,3,6-d3, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl-2,5,6-d3)propanoic acid, L-4-Hydroxy-3-nitrophenyl-2,5,6-d3-alanine, 3-Nitro-L-tyrosine-d3, 3-Nitro-L-tyrosine-2,5,6-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(=O)O)c([2H])c(c1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(2,3,6-trideuterio-4-hidroxi-5-nitrofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.205 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.078 |