Learn More
3-nitro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449468 250 mg 250 miligramos
15429468 1 g 1 g
15439468 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63029.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19883-74-0 | C9H10N2O4 | 210.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19883-74-0
Fórmula molecular C9H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 210.19
Número MDL MFCD01860661
Clave InChI YTHDRUZHNYKZGF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-nitro-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophenylalanine, 3-nitrophenylalanine, l-3-nitro phenylalanine, 2s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophe, melphalan impurity 2, l-3-no2-phe-oh, ncistruc1_000602
PubChem CID 2761812
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(3-nitrofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-L-phenylalanine
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo