Learn More
3-nitro-D-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480199 250 mg 250 miligramos
15470199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63483.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 169530-97-6 | C9H10N2O4 | 210.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 169530-97-6
Fórmula molecular C9H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 210.19
Número MDL MFCD04117829
Clave InChI YTHDRUZHNYKZGF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, 3-nitro-d-phenylalanine, d-3-nitrophenylalanine, 2r-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, d-3-no2-phe-oh, d-3-nitrophe, d-3-nitro phenylalanine, r-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoicacid
PubChem CID 7000156
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(3-nitrofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-D-phenylalanine
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido