Learn More
Cloruro de 3-nitro-alfa-toluenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490947 25 g 25 g
11470947 1 g 1 g
11480947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23333.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58032-84-1 | C7H6ClNO4S | 235.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
reacciona con el agua.
Nota
sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, bases y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58032-84-1
Fórmula molecular C7H6ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 235.64
Número MDL MFCD01859935
Clave InChI IUYFKLDRPZLAQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 3-nitrobenzylsulfonyl chloride, 3-nitrophenylmethanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-nitrophenyl methyl sulfone, acmc-1b04d, 3-nitro-phenylmethane-sulfonyl chloride, 3-nitrophenyl methanesulphonyl chloride, 3-nitrobenzenemethanesulfonyl chloride
PubChem CID 13196775
Nombre IUPAC cloruro de (3-nitrofenil)metanosulfonilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CS(Cl)(=O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 95°C to 102°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.64
Porcentaje de pureza 95%