Learn More
3-Nitro-5-(trifluorometil)piridin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10374152 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10150842 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10307354 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10374152 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF04994DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 33252-64-1
Fórmula molecular C6H3F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 208.096
Número MDL MFCD00153193
Clave InChI JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775093
Nombre IUPAC 3-nitro-5-(trifluorometilo)-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.09
Porcentaje de pureza 97%