Learn More
3-Nitro-5-(trifluorometil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302099 1 g 1 g
15473387 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26113.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 349-57-5 | Molecular Formula: C7H4F3NO3 | Molecular Weight: 207.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-57-5
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Número MDL MFCD04973779
Clave InChI JDIAMHNYAPDMRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-5-nitrophenol, phenol, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4155, acmc-1cjq4, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenol, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2756251
Nombre IUPAC 3-nitro-5-(trifluorometil)fenol
SMILES OC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 89°C to 92°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.11
Porcentaje de pureza 98%