Learn More
Ácido 3-nitro-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443877 5 g 5 g
11453877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18316.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-80-3 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-80-3
Fórmula molecular C8H4F3NO4
Peso molecular (g/mol) 235.118
Número MDL MFCD00024509
Clave InChI ODCLHXGXGFBBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-nitro-5 trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4544, acmc-1cr4t, rarechem al bo 1012
PubChem CID 616602
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 127°C to 132°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2284651
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.12
Porcentaje de pureza 97%