Learn More
3-Nitro-5-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394796 1 g 1 g
11384796 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32823.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 401-94-5 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401-94-5
Fórmula molecular C7H5F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.124
Número MDL MFCD00061229
Clave InChI LTVWXWWSCLXXAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine, 5-nitro-3-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem2558, pubchem2795, ksc915s5r
PubChem CID 2775709
Nombre IUPAC 3-nitro-5-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.13
Porcentaje de pureza 98%