Learn More
3-nitro-5,6,7,8-tetrahidro-imidazo[1,2-a]piridin-6-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitro-5,6,7,8-tetrahydro-imidazo[1,2-a]pyridin-6-ol |
| CAS | 1100750-18-2 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N3 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ornidazole Related Compound 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O3/c11-5-1-2-6-8-3-7(10(12)13)9(6)4-5/h3,5,11H,1-2,4H2 |
| SMILES | OC1CCc2ncc([N+](=O)[O-])n2C1 |
| Nombre IUPAC | 3-nitro-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]piridin-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.064 |