Learn More
Ácido 3-nitro-4-trifluorometilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic Acid |
| CAS | 116965-16-3 |
| Fórmula molecular | C8H4F3NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid, 4-(Trifluoromethyl)-3-nitrobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)12(15)16/h1-3H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-nitro-4-(trifluorometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0092 |