Learn More
3-Nitro-4-(((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitro-4-(((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)benzenesulfonamide |
| CAS | 1228779-96-1 |
| Fórmula molecular | C12H17N3O5S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Nitro-4-[(oxan-4-ylmethyl)amino]benzene-1-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N3O5S/c13-21(18,19)10-1-2-11(12(7-10)15(16)17)14-8-9-3-5-20-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6,8H2,(H2,13,18,19) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccc(NCC2CCOCC2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-nitro-4-(oxan-4-ilmetilamino)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 315.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.0889 |