Learn More
Ácido 3-Nitro-4-Fenoxi-5-sulfamoilbenzoico, TRC
Código de producto. 30011410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011410 50 mg 50 miligramos
30005343 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49695050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28328-53-2
Fórmula molecular C13 H10 N2 O7 S
Peso molecular (g/mol) 338.29
Sinónimo Benzoic acid, 3-nitro-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Nombre IUPAC 3-nitro-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.0209