Learn More
Ácido 3-nitro-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30459963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459963 4 x 25 mg 100 miligramos
30051294 25 mg 25 miligramos
17984096 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459963 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1290.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-nitro-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
CAS 28328-53-2
Nombres de analitos o componentes 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 N2 O7 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bumetanide Imp. A (EP), Bumetanide USP Related Compound B, Bumetanide USP RC B, Benzoic acid, 3-nitro-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Bumetanide Related Compound B, Bumetanide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
Tipo de solución Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-nitro-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 338.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.0209 g/mol