Learn More
Ácido 3-nitro-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-nitro-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 28328-53-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 O7 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Bumetanide Imp. A (EP), Bumetanide USP Related Compound B, Bumetanide USP RC B, Benzoic acid, 3-nitro-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Bumetanide Related Compound B, Bumetanide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-nitro-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoico |
| Mostrar más |