Learn More
3-Nitro-4-acetamidofenol, TRC
Código de producto. 30476662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30476662 5 g
30472549 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4902755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7403-75-0
Fórmula molecular C8 H8 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 196.16
Nombre IUPAC N-(4-hidroxi-2-nitrofenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-4-acetamidophenol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O4/c1-5(11)9-7-3-2-6(12)4-8(7)10(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0484