Learn More
3-Nitro-4-(1-piperidinil)benzaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430487 1 g 1 g
11440487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22381.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39911-29-0
Fórmula molecular C12H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 234.26
Número MDL MFCD00831780
Clave InChI BNNMEAFYZHALEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-piperidinobenzaldehyde, 3-nitro-4-piperidin-1-yl benzaldehyde, 3-nitro-4-piperidinobenzenecarbaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidinyl benzaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidino benzaldehyde, 3-nitro-4-piperidylbenzaldehyde, acmc-20amzq, 3-nitro-4-piperidin-1-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidinyl
PubChem CID 2737076
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(C=CC(C=O)=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Punto de fusión 50°C to 54°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC 3-nitro-4-(piperidin-1-il)benzaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.26
Porcentaje de pureza 96%