Learn More
3-Nitro-1,8-Anhídrido Naftálico, TRC
Código de producto. 30473771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30473771 1 g
1 options
Código de producto. 30473771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4968451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3027-38-1
Fórmula molecular C12H5NO5
Peso molecular (g/mol) 243.17
Sinónimo 5-Nitro-1H,3H-Naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 3-Nitro-naphthalic Anhydride, 3-Nitro-1,8-naphthalenedicarboxylic Anhydride, 3-Nitro-1,8-naphthalic Acid Anhydride, 3-Nitronaphthalic Anhydride, 5-Nitro-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione, NSC 32326, YY 187
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-1,8-naphthalic Anhydride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0168