Learn More
Anhídrido 3-nitro-1,8-naftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792481 25 g Frasco de vidrio 25 g
10399390 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10792481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278730250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3027-38-1 | C12H5NO5 | 243.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3027-38-1
Fórmula molecular C12H5NO5
Peso molecular (g/mol) 243.17
Número MDL MFCD00006926
Clave InChI FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-1,8-naphthalic anhydride, 3-nitronaphthalic anhydride, naphthalic anhydride, 3-nitro, 5-nitro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 5-nitrobenzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-nitro, 11-nitro-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-nitro-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 5-17-11-00495 beilstein handbook reference
PubChem CID 18194
Nombre IUPAC 11-nitro-3-oxatriciclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaeno-2,4-diona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C3C(C=CC=C3C(=O)OC2=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-1, 8-naphthalic anhydride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 247°C to 254°C
Color Beige a amarillo o marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 523
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.