Learn More
3-Nitro-1,2,4-triazola, TRC
Código de producto. 30240856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240856 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30240856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN58500025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-1,2,4-triazole
CAS 24807-55-4
Fórmula molecular C2 H2 N4 O2
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-3-1-4-5-2/h1H,(H,3,4,5)
SMILES [O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
Nombre IUPAC 3-nitro-1H-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 114.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0178