Learn More
3-Nitro-1,2,4-triazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337016 5 g 5 g
11327016 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06845.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24807-55-4 | C2H2N4O2 | 114.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24807-55-4
Fórmula molecular C2H2N4O2
Peso molecular (g/mol) 114.064
Número MDL MFCD00009749
Clave InChI KUEFXPHXHHANKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-1,2,4-triazole, 3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro, s-triazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-1,2,4 triazole, 3-nitro-1,2,4 triazole, zlchem 554, 3-nitro-1,4-triazole
PubChem CID 90614
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-1,2,4-triazol
SMILES C1=NNC(=N1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-1,2,4-triazole
Punto de fusión ∽215°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 607167
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.06
Porcentaje de pureza 96%