Learn More
3-(Nicotinoil-2,4,5,6-d4)-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Nicotinoyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 764661-25-8 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone','3-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4-carbonyl)- (9CI), 3-(Nicotinoyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, 3-Nicotinoyl-2-pyrrolidinone-d4, 3-(3-Pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone-d4, 3-(3-Pyridinylcarbonyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, 3-Nicotinoyl-2-pyrrolidone-D4 (pyridine-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O2/c13-9(7-2-1-4-11-6-7)8-3-5-12-10(8)14/h1-2,4,6,8H,3,5H2,(H,12,14)/i1D,2D,4D,6D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)C2CCNC2=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbonil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 194.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0993 |