Learn More
3-(Nicotinoil-2,4,5,6-d4)-2-pirrolidinona, TRC
Código de producto. 30474686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30474686 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30474686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN43157550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-(Nicotinoyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone
CAS 764661-25-8
Fórmula molecular C10 2H4 H6 N2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Pyrrolidinone','3-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4-carbonyl)- (9CI), 3-(Nicotinoyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, 3-Nicotinoyl-2-pyrrolidinone-d4, 3-(3-Pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone-d4, 3-(3-Pyridinylcarbonyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, 3-Nicotinoyl-2-pyrrolidone-D4 (pyridine-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O2/c13-9(7-2-1-4-11-6-7)8-3-5-12-10(8)14/h1-2,4,6,8H,3,5H2,(H,12,14)/i1D,2D,4D,6D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C(=O)C2CCNC2=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 3-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbonil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 194.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0993
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.