Learn More
Eppendorf™ Carrusel y soporte para pipetas Research 3 Neo
Código de producto. 30689724 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Carrusel para pipetas
Soporte para pipetas
Posiciones:
1
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Posiciones Tamaño de la unidad
30689724 Carrusel para pipetas 6 cada uno
30689699 Soporte para pipetas 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30689724 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3116000236
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Nuestros carruseles flexibles, soportes y dispositivos de montaje en pared se adaptan a todos los modelos actuales. Eppendorf instrumentos manuales de manipulación de líquidos
  • El Eppendorf El sistema portapipetas almacena todos los dispositivos mecánicos y electrónicos actuales. Eppendorf pipetas y la mayoría de sus predecesoras
  • Carrusel de pipetas 2, blanco Soporte giratorio con 6 soportes para Eppendorf Research™ 3 neo pipetas
  • Carruseles y soportes con portapipetas intercambiables y carcasas de carga, sin necesidad de herramientas
  • Las patas de goma grandes protegen los carruseles y soportes de los líquidos derramados sobre la superficie de la mesa.
  • Pictogramas en todos los cargadores y portapipetas para una asignación clara en el laboratorio
  • Ahorre valioso espacio en su banco con el Eppendorf Sistema de portapipetas
  • Con espacio para hasta seis pipetas monocanal o multicanal, puede almacenar fácilmente todas sus Eppendorf pipetas y dispensadores múltiples al alcance de la mano
  • Nuestros carruseles flexibles, soportes y dispositivos de montaje en pared se adaptan a todos los modelos actuales. Eppendorf instrumentos manuales de manipulación de líquidos, así como la mayoría de sus predecesores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Pipetas manuales (6)
Material Policarbonato
Posiciones 6
Forma Circular
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) 3 Neo
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Carrusel para pipetas
Estantes Ninguno