Learn More
Clorhidrato de 3-(naftalen-1-iloxi)propan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-(naftalen-1-iloxi)propan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 197504-23-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 3-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (9CI), 3-(Naphthalen-1-yloxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO.ClH/c14-9-4-10-15-13-8-3-6-11-5-1-2-7-12(11)13;/h1-3,5-8H,4,9-10,14H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCOc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-naftalen-1-iloxipropan-1-amina |
| Mostrar más |