Learn More
3,N4-Etheno-2'-desoxicitidina, TRC
Código de producto. 30135476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135476 100 mg 100 miligramos
30136304 50 mg 50 miligramos
30005607 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE677900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68498-26-0
Fórmula molecular C11H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 251.24
Sinónimo 3,N4-Etheno-dC, 3,N4-Ethenodeoxycytidine, Ethenodeoxycytidine, 6-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one;
Nombre IUPAC 6-((2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il)imidazo[1,2-c]pirimidina-5(6H)-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C(N3C(C=C2)=NC=C3)=O)C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,N4-Etheno-2'-deoxycytidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O4/c15-6-8-7(16)5-10(18-8)14-3-1-9-12-2-4-13(9)11(14)17/h1-4,7-8,10,15-16H,5-6H2/t7-,8+,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.07