Learn More
3-n-Propilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424807 25 g 25 g
11414807 5 g 5 g
11434807 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21266.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-27-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
3-n-Propylphenol, is used to produce 2,4,5,6-tetrabromo-3-propylphenol. This reaction will need reagent bromine, aluminum powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-n-propilfenol, se utiliza para producir 2,4,5,6-tetrabromo-3-propilfenol. Esta reacción requiere bromo reactivo, polvo de aluminio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-27-2
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD01632130
Clave InChI MPWGZBWDLMDIHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-propylphenol, m-propylphenol, phenol, 3-propyl, phenol, m-propyl, unii-593r721cic, 1-hydroxy-3-n-propylbenzene, phenol, m-propyl-8ci, phenol, 3-propyl-9ci
PubChem CID 69302
Nombre IUPAC 3-Propilfenol
SMILES CCCC1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-n-Propylphenol
Punto de ebullición 229°C to 231°C
Índice de refracción 1.525
Cantidad 25 g
Número UN UN3145
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 98%