Learn More
3-n-Propilidenaftalida, (E)+(Z), 96 %
Código de producto. 11430923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430923 100 g 100 g
11420923 25 g 25 g
11428720 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13319.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17369-59-4
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00051813,MFCD00051813
Clave InChI NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Sinónimo 3-propylidenephthalide, 3-propylidene-1 3h-isobenzofuranone, unii-0vb6659n9s, propylidenephthalide, propylidene phthalide, 3e-3-propylidene-2-benzofuran-1-one, 3-propylidene phthalide, phthalide, 3-propylidene 6ci,8ci, 3e-3-propylidene-2-benzofuran-1 3h-one, fema no. 2952
PubChem CID 6259976
SMILES CC\C=C1/OC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-n-Propylidenephthalide
Nombre de nota (E)+(Z)
Densidad 1.129
Punto de ebullición 101°C to 103°C (0.01 mmHg)
Temperatura de inflamación 144°C (291°F)
Índice de refracción 1.587
Cantidad 100 g
Beilstein 4486
Nombre IUPAC (3E)-3-propiliden-2-benzofuran-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 96%