Learn More
3-n-Propil-2-pirazolín-5-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490708 5 g 5 g
11400718 25 g 25 g
11410718 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25214.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29211-70-9 | C6H10N2O | 126.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29211-70-9
Fórmula molecular C6H10N2O
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00051646
Clave InChI GVUNLYBSNQOHBD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 269244
Nombre IUPAC 3-propil-1,4-dihidropirazol-5-ona
SMILES CCCC1=NNC(=O)C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one
Punto de fusión 206°C to 210°C
Cantidad 5 g
Beilstein 878994
Sinónimo 3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-propyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 5-propyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one, 5-propyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-5-propyl, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-propyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 98%