Learn More
3-n-Octiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491718 5 g 5 g
15481718 1 g 1 g
15401728 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55466.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65016-62-8 | C12H20S | 196.352 g/mol
3-Octylthiophene is used as a starting material in the synthesis of the following 2,5-dibromo-3-octylthiophene, poly(3-butylthiophene)-b-poly(3-octylthiophene), a diblock copoly(3-alkylthiophene), regioregular poly(3-octylthiophene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-octiltiofeno se usa como material de partida en la síntesis del siguiente 2,5-dibromo-3-octiltiofeno, poli(3-butiltiofeno)-b-poli(3-octiltiofeno), un copoli(3-alquiltiofeno) dibloque, poli(3-octiltiofeno) regioregular.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65016-62-8
Fórmula molecular C12H20S
Peso molecular (g/mol) 196.352
Número MDL MFCD00085281
Clave InChI WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
PubChem CID 566852
Nombre IUPAC 3-octiltiofeno
SMILES CCCCCCCCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-n-Octylthiophene
Color Incolora
Densidad 0.92 g/mL
Punto de ebullición 106°C to 107°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido