Learn More
3-(N,N-Dimetilpalmitilamonio)propanosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate |
| Análisis elemental | 3.5 to 3.7% (N, anhydrous) 63.1 to 65.7% (C, anhydrous) |
| Pérdida por secado | 2% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 100g/L. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.65 |
| Porcentaje de pureza | 98% |