Learn More
3-(N,N-Dimetilmiristilamonio)propanosulfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452930 5 g Frasco de vidrio 5 g
10863571 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14933-09-6 | C19H41NO3S | 363.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14933-09-6
Fórmula molecular C19H41NO3S
Peso molecular (g/mol) 363.61
Número MDL MFCD00036910
Clave InChI BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristyl sulfobetaine, zwittergent 3-14, n-tetradecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dimethyl tetradecyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-n,n-dimethylmyristylammonio propanesulfonate, dimethyl 3-sulphonatopropyl tetradecylammonium, zwittergent™ 3-14 detergent, 3-myristyldimethylammonio propanesulfonate, 3-n,n-dimethyltetradecylammonio propanesulfonate
PubChem CID 84705
ChEBI CHEBI:10129
Nombre IUPAC 3-[dimetil(tetradecil)azaniomil]propano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N, N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 246.0°C to 248.0°C
Color De azul a morado
Análisis elemental 60.57 to 64.96 % C 10.97 to 11.76 % H 3.72 to 3.99 % N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.