Learn More
Ácido 3-(N,N-dimetilamino)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic Acid |
| CAS | 178752-79-9 |
| Fórmula molecular | C8 H12 B N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cccc(c1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [3-(dimetilamino)fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0961 |