Learn More
3'-N, N-Di(desmetil) Azitromicina, TRC
Código de producto. 30008667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008667 50 mg 50 miligramos
17973215 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44085050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612069-27-9
Fórmula molecular C36 H68 N2 O12
Peso molecular (g/mol) 720.93
Sinónimo 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 11-[(3-amino-3,4,6-trideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl)oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(3-Amino-3,4,6-trideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl)oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, Aminoazithromycin A, N',N'-Di(desmethyl)azithromycin, 3'-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin, 3'-(N,N-Didemethyl)azithromycin, Aminoazithromycin
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-amino-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-2-etil-3,4,10-trihidroxi-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,6,8,10,12,14-heptametil-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H68N2O12/c1-13-25-36(10,44)29(40)22(6)38(11)17-18(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)24(37)14-19(3)46-33)20(4)28(21(5)32(42)48-25)49-26-16-35(9,45-12)30(41)23(7)47-26/h18-31,33,39-41,43-44H,13-17,37H2,1-12H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.4772
Porcentaje de pureza >95%