Learn More
Ácido 3-(N-morfolino)etanosulfónico (MES), Mikromol™
Código de producto. 30049580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30049580 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30049580 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0334.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(N-morfolino)etanosulfónico (MES)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
CAS 4432-31-9
Nombres de analitos o componentes 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H13 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, MES
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-iletanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 195.24
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0565 g/mol