Learn More
3-(N-metilpiperidinil)indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(N-Methylpiperidinyl)indole |
| CAS | 17403-07-5 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole, Indole, 3-(1-methyl-4-piperidyl)- (8CI), 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2/c1-16-8-6-11(7-9-16)13-10-15-14-5-3-2-4-12(13)14/h2-5,10-11,15H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-metilpiperidina-4-il)-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 214.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.147 |