Learn More
3-(N-Metilpiperidinil)indol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30480768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480768 10 mg 10 miligramos
30483851 50 mg 50 miligramos
30481978 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32485210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1956385-76-4
Fórmula molecular C14 H18 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 250.767
Sinónimo 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole Hydrochloride, 1H-Indole, 3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole hydrochloride, 3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indole hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(1-metilpiperidina-4-il)-1H-indol; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N-Methylpiperidinyl)indole Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2.ClH/c1-16-8-6-11(7-9-16)13-10-15-14-5-3-2-4-12(13)14;/h2-5,10-11,15H,6-9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.124