Learn More
Clorhidrato de 3-(N-metilamino)-1-(2-tienil)-1-propanona, TRC
Código de producto. 30473336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30473336 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30473336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM287205250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanone Hydrochloride
CAS 645411-16-1
Fórmula molecular C8H12ClNOS
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-one Hydrochloride, 3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride, 3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NOS.ClH/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8;/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC(=O)c1cccs1
Nombre IUPAC 3-(metilamino)-1-tiofen-2-ilpropan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 205.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0328
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.