Learn More
Clorhidrato de 3-(N-metilamino)-1-(2-tienil)-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 645411-16-1 |
| Fórmula molecular | C8H12ClNOS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propan-1-one Hydrochloride, 3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride, 3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NOS.ClH/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8;/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(=O)c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 3-(metilamino)-1-tiofen-2-ilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 205.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0328 |